Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 800 Membrane Disc Filters
High flow rate membrane optimized for biological, pharmaceutical, and sterilizing filtration requirements.
148.00€ - 715.00€
Specifica
Materiale (membrana) | PES |
---|---|
Dimensione del poro | 0.8 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Spessore (sistema metrico) | 140 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17104491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60114 |
142 mm | Tabbed |
418.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17174481
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60109 |
25 mm | Plain |
148.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17184481
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60110 |
47 mm | Plain |
228.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17104581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66555 |
142 mm | Plain |
346.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17114491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60116 |
293 mm | Tabbed |
715.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17114581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66556 |
293 mm | Plain |
600.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17194481
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60112 |
90 mm | Plain |
535.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Fast filtration with superior flow rates and high throughputs
- Low protein binding and extensive drug compatibility for critical applications
- Saves time and money with fewer filter changes per sample volume
- 142 and 293 mm discs feature printed tab for instant recognition of pore size and lot number
- Designed for laboratory applications only
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
PES | |
0.8 μm | |
Non-sterile | |
140 μm |