Learn More
Interscience™ Support for Eppendorf™ pipettors
Codice prodotto. 17272254
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
easySpiral, easySpiral Pro (1.5 mL and 2 mL)
easySpiral, easySpiral Pro (5 mL)
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
17272254 easySpiral, easySpiral Pro (5 mL) Pezzo
17806706 easySpiral, easySpiral Pro (1.5 mL and 2 mL) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17272254 Fornitore Interscience™ N. del fornitore 413016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    101.17€ / pezzi 1
    Risparmia 1.83€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Support stand for Eppendorf™ pipettors.
  • Supports pipettors of various sizes
Specifica
Tipo Support Stand
Da utilizzare con (applicazione) Holding Pipettor
Da utilizzare con (apparecchiatura) easySpiral, easySpiral Pro (5 mL)