Learn More
Thermo Scientific™ Piani di supporto per forni e incubatori Thermo Scientific™ Heratherm
Codice prodotto. 10811311 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Stufe e incubatori modelli da 100 l
Stufe e incubatori modello da 180 l
Stufe e incubatori modello da 60 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10811311 Stufe e incubatori modello da 60 l Pezzo
10304130 Stufe e incubatori modelli da 100 l Pezzo
10724602 Stufe e incubatori modello da 180 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10811311 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50127741
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.00€
    471.00€ / pezzi 1
    Risparmia 22.00€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Piani di supporto con ruote orientabili
Support stands with casters
Altezza comprese le ruote orientabili: 18.7 cm (7.36 in).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stufe e incubatori modello da 60 l
Tipo Piano di supporto
Include Rotella