Learn More
Fisherbrand™ Piastra di supporto
Codice prodotto. 11702593 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Supporting Plate, 50mm dia.
Supporting Plate, 94mm dia.
Diametro (sistema metrico):
50 mm
94 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11702593 Supporting Plate, 50mm dia. 50 mm Pezzo
11722583 Supporting Plate, 94mm dia. 94 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11702593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.50€
    19.50€ / pezzi 1
    Risparmia 3.00€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tenuta sicura di fiale e provette per test. Piastre di supporto compatibili con agitatori a vortice.
  • Dimensione e forma uniformi
  • In puro cotone naturale sbiancato per un maggiore potere assorbente
  • Disponibilità nelle dimensioni medium, large, extra large e in rotolo
Specifica
Product Type Piastra di supporto
Materiale Gomma
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Descrizione Supporting Plate, 50mm dia.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatore Vortex classico