Learn More
Fisherbrand™ Piastra di supporto
Codice prodotto. 11722583 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Supporting Plate, 50mm dia.
Supporting Plate, 94mm dia.
Diametro (sistema metrico):
50 mm
94 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Diametro (sistema metrico) unitSize
11722583 Supporting Plate, 94mm dia. 94 mm Pezzo
11702593 Supporting Plate, 50mm dia. 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11722583 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore A00000017
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tenuta sicura di fiale e provette per test. Piastre di supporto compatibili con agitatori a vortice.
  • Soft foam or rubber to prevent breakage
  • Black in color
  • Availalbe in different diameters
Specifica
Product Type Piastra di supporto
Materiale Gomma
Diametro (sistema metrico) 94 mm
Descrizione Supporting Plate, 94mm dia.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatore Vortex classico