Learn More
Hellma™ Cella di flusso Semi Micro Suprasil
Codice prodotto. 10743091
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength Range:
200 - 2500 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Range Dimensione della confezione
10743091 200 - 2500 nm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10743091 Supplier Hellma™ Supplier No. 176700151040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    504.00€ / pezzi 1
    Risparmia 51.00€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Specifications
Tipo Cella a semi micro flusso
Capacità (sistema metrico) 390 μL
Materiale Suprasil
Wavelength Range 200 - 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 35 mm