Learn More
Ansell Guanti da esplorazione in nitrile Supreno™
Codice prodotto. p-8002831
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15259363 Large pezzi 100
15269363 Medium pezzi 100
15279363 Small pezzi 100
15289363 X-Large pezzi 100
15299363 X-Small pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15259363 Fornitore Ansell N. del fornitore 93843090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Resistenza a nastri e adesivi. I guanti da esplorazione in nitrile Ansell™ Supreno™ offrono una barriera protettiva superiore grazie alla migliore resistenza alla perforazione.
  • Offers an advanced barrier protection against contaminants
  • Non-stick properties are built into the glove formulation to create a resistance to tape or adhesives
  • Textured fingers ensure strong, efficient grip and maximum worker protection
  • Polymer coating assures easy donning to help protect workers in fast-paced environments
  • Constructed without natural rubber latex materials or powder, to help protect from allergies, skin irritation and dryness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Livello EN-374-2 3, AQL 0,65, EN-374, 93/42/CEE, EN-455 parti 1, 2 e 3, ASTM F1671
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
AQL 0.65
Colore Blu
Monouso Sì
Finitura esterna Fingertip Textured
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size Large
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.11 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Da utilizzare con (applicazione) Sanità, odontoiatria, sicurezza industriale, laboratorio, EMS
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Modello 93-843
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Quantità 100 conf.
Forza di trazione Da 14 a 30 MPa
Lunghezza (sistema metrico) 24.38 cm
Larghezza (sistema metrico) 108 mm