Learn More
Ansell Guanti monouso in nitrile per compiti ad alto rischio Microflex™
Codice prodotto. 15257049
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 40
pezzi 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15257049 Large pezzi 50
15247049 Medium pezzi 50
15237049 Small pezzi 50
15267049 X-Large pezzi 50
15503705 2X-Large pezzi 50
15523705 X-Small pezzi 50
15656054 3X-Large pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15257049 Fornitore Ansell N. del fornitore 93853090
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Resistenza alla perforazione fino a 3 volte maggiore rispetto ai guanti monouso in lattice o in vinile. I guanti monouso in nitrile per compiti ad alto rischio Microflex™ offrono protezione anche da sostanze chimiche e liquidi.
  • Il polsino lungo offre una protezione aggiuntiva per il polso e il braccio in ambienti pericolosi.
  • L'avanzata formulazione in nitrile assicura il tasso di perforazione minimo (AQL 0.65)
  • La formulazione dei guanti ha proprietà non adesive rispetto a nastri e adesivi e offre a coloro che li indossano maggiore efficienza e velocità.
  • Le dita con finitura antiscivolo garantiscono una presa ferma e sicura per un'eccellente protezione dei lavoratori.
  • Senza derivati del lattice di gomma naturale e senza talco per evitare allergie, irritazioni e secchezza cutanea.
  • Approvati per l'uso con farmaci chemioterapici
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/CEE, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/CEE, Classe 1, EN455-1, EN455-2 e EN455-3, ASTM F1671
Applicazioni Industrial
Colore Blu
Monouso Sì
Finger Thickness (English) 8.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.22 mm
Grado Medicale
Hand Ambidestri
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 5.5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
Powdered Powder Free
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size Large
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 8.7 mil
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Stile polso guanto Con bordino ampio
Modello 93-853
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Quantità 50Pack
Forza di trazione Da 14 a 30 MPa
Lunghezza (sistema metrico) 29.46 cm
Larghezza (sistema metrico) 108 mm