Learn More
Ansell Guanti monouso in nitrile per compiti ad alto rischio Microflex™
Descrizione
- Il polsino lungo offre una protezione aggiuntiva per il polso e il braccio in ambienti pericolosi.
- L'avanzata formulazione in nitrile assicura il tasso di perforazione minimo (AQL 0.65)
- La formulazione dei guanti ha proprietà non adesive rispetto a nastri e adesivi e offre a coloro che li indossano maggiore efficienza e velocità.
- Le dita con finitura antiscivolo garantiscono una presa ferma e sicura per un'eccellente protezione dei lavoratori.
- Senza derivati del lattice di gomma naturale e senza talco per evitare allergie, irritazioni e secchezza cutanea.
- Approvati per l'uso con farmaci chemioterapici
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/EEC, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/EEC, Class 1, EN455-1, EN455-2 and EN455-3, ASTM F1671 |
| Applicazioni | Industrial |
| Colore | Blue |
| Monouso | Single-use |
| Finger Thickness (English) | 8.7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.22 mm |
| Grado | Medical |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Vedi altri risultati |