Learn More
SUPT7L Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18601091 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.02 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18601091 0.1 mL 0.10mL
18606170 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18601091 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2930960.1ml
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
SUPT7L Polyclonal specifically detects SUPT7L in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene SUPT7L
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000
Formulazione PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias gene adenocarcinoma antigen ART1, KIAA0764, MGC90306, SPT7L, STAF65, STAF65(gamma), STAF65G, STAF65gamma, STAGA complex 65 gamma subunit, STAGA complex 65 subunit gamma, suppressor of Ty 7 (S. cerevisiae)-like, SUPT7H
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 210-400 of human SUPT7L (NP_001269658). TPFPDVMEQVFHEVGIGSVLSLQKFWQHRIKDYHSYMLQISKQLSEEYERIVNPEKATEDAKPVKIKEEPVSDITFPVSEELEADLASGDQSLPMGVLGAQSERFPSNLEVEASPQASSAEVNASPLWNLAHVKMEPQESEEGNVSGHGVLGSDVFEEPMSGMSEAGIPQSPDDSDSSYGSHSTDSLMGSS
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9913
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG