Learn More
Suramin hexasodium salt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10326401 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10326401 50 mg Bottiglia in vetro 50mg
10391144 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10326401 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 328540500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 129-46-4 | Molecular Formula: C51H34N6Na6O23S6 | Molecular Weight: 1429.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 129-46-4
Formula molecolare C51H34N6Na6O23S6
Molecular Weight (g/mol) 1429.15
Numero MDL MFCD00210217
InChI Key VAPNKLKDKUDFHK-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo suramin sodium, suramin hexasodium, suramin hexasodium salt, suramin sodium salt, antrypol, moranyl, naganinum, naphuride sodium, fourneau 309, suramine sodium salt
PubChem CID 8514
IUPAC Name hexasodium;8-[[4-methyl-3-[[3-[[3-[[2-methyl-5-[(4,6,8-trisulfonatonaphthalen-1-yl)carbamoyl]phenyl]carbamoyl]phenyl]carbamoylamino]benzoyl]amino]benzoyl]amino]naphthalene-1,3,5-trisulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC=C(C=C1NC(=O)C1=CC(NC(=O)NC2=CC(=CC=C2)C(=O)NC2=CC(=CC=C2C)C(=O)NC2=C3C(C=C(C=C3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)=CC=C1)C(=O)NC1=C2C(C=C(C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Suramin hexasodium salt
Colore White
Analisi elementare 97.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 mg
Indice di Merck 15, 9135
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 1429.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder