Learn More
Suramin sodium salt, MedChemExpress
Codice prodotto. 16414507
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16414507 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16414507 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0879A50mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Suramin sodium salt (Suramin hexasodium salt) is a reversible and competitive protein-tyrosine phosphatases (PTPases) inhibitor.
Suramin sodium salt is a potent inhibitor of sirtuins: SirT1 (IC50=297 nM), SirT2 (IC50=1.15 μM), and SirT5 (IC50=22 μM). Suramin sodium salt is a competitive inhibitor of reverse transcriptase (DNA topoisomerase II: IC50=5 μM). Suramin sodium salt is a potent SARS-CoV-2 RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) inhibitor. Suramin sodium salt efficiently inhibits IP5K and is an antiparasitic, anti-neoplastic and anti-angiogenic agent.
Specifica
Materiale o nome chimico Suramin sodium salt
Forma fisica Solid
CAS 129-46-4
Colore Off-White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C51H34N6Na6O23S6
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo Suramin hexasodium salt
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 200 mg/mL (139.94 mM) ∣DMSO : 83.33 mg/mL (58.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(C(NC2=CC(C(NC3=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C4=CC(S(=O)(O[Na])=O)=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C34)=O)=CC=C2C)=O)=CC=C1)NC5=CC(C(NC6=CC(C(NC7=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C8=CC(S(=O)(O[Na])=O)=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C78)=O)=CC=C6C)=O)=CC=C5
Molecular Weight (g/mol) 1429.17
Peso formulazione 1429.17
Grado Research
Research purposes only