Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette con barriera aerosol SureOne™
Codice prodotto. 11963466 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 to 1000μL
Da 0.1 a 10 μl
Da 0.1 a 20 μl
Da 10 a 100 μl
Da 2 a 20 μl
Da 20 a 200 μl
Da 30 a 300 μl
Stile punta:
Barriera aerosol, Micropoint
Barriera aerosol, Micropoint, lunghezza estesa, Extended Length
Barriera aerosol, smussato
Filtro, bassa ritenzione, Micropoint
Filtro, bassa ritenzione, Micropoint, lunghezza estesa, Micro Point, Low Retention
Colore:
Incolore
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
pezzi 960
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Stile punta Colore Dimensione della confezione
11963466 Da 20 a 200 μl Barriera aerosol, Micropoint Incolore pezzi 960
11903466 Da 0.1 a 10 μl Barriera aerosol, Micropoint Incolore pezzi 960
13418236 Da 0.1 a 10 μl Barriera aerosol, Micropoint, lunghezza estesa, Extended Length Incolore pezzi 4800
11913466 Da 0.1 a 10 μl Barriera aerosol, Micropoint, lunghezza estesa, Extended Length Incolore pezzi 960
11977714 Da 0.1 a 20 μl Filtro, bassa ritenzione, Micropoint, lunghezza estesa, Micro Point, Low Retention Trasparente pezzi 960
13428236 Da 2 a 20 μl Barriera aerosol, smussato Incolore pezzi 4800
11943466 Da 2 a 20 μl Barriera aerosol, smussato Incolore pezzi 960
13438236 Da 10 a 100 μl Barriera aerosol, smussato Incolore pezzi 4800
11953466 Da 10 a 100 μl Barriera aerosol, smussato Incolore pezzi 960
13448236 Da 20 a 200 μl Barriera aerosol, Micropoint Incolore pezzi 4800
11987714 Da 30 a 300 μl Filtro, bassa ritenzione, Micropoint Trasparente pezzi 960
11973466 100 to 1000μL Barriera aerosol, Micropoint Incolore pezzi 960
13458236 100 to 1000μL Barriera aerosol, Micropoint Incolore pezzi 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11963466
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    50.20€ / pezzi 960
    Risparmia 62.80€
    55% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
È possibile scegliere tra una vasta gamma di puntali per pipette per applicazioni complesse di gestione dei liquidi
Choose from a comprehensive line of pipet tips for demanding liquid-handling applications
Universali, compatibili con tutti i pipettatori da ricerca.
  • Progettati per la massima precisione e compatibili con i pipettatori monocanale, multicanale ed elettronici
  • Privi di DNasi/RNasi; i puntali sterili sono anche apirogeni
  • Sterili e trasparenti
  • Il filtro previene la contaminazione incrociata da aerosol senza sigillare o chiudere i campioni
  • I puntali consentono il recupero di campioni non contaminati
  • Non autoclavabili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 20 a 200 μl
Filtrato Con filtro
Sterilità Sí
Colore Incolore
Autoclavabile Not Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 2in.
Lunghezza (sistema metrico) 5 cm
Formato Rack con coperchio incernierato
Stile punta Barriera aerosol, Micropoint
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Yes
Product Line SureOne
Graduazioni 10, 50 e 100 μl
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.