Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette con barriera aerosol SureOne™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
Choose from a comprehensive line of pipet tips for demanding liquid-handling applications
Universali, compatibili con tutti i pipettatori da ricerca.
- Progettati per la massima precisione e compatibili con i pipettatori monocanale, multicanale ed elettronici
- Privi di DNasi/RNasi; i puntali sterili sono anche apirogeni
- Sterili e trasparenti
- Il filtro previene la contaminazione incrociata da aerosol senza sigillare o chiudere i campioni
- I puntali consentono il recupero di campioni non contaminati
- Non autoclavabili
Spezifikation
Spezifikation
| Volume (sistema metrico) | 100 to 1000μL |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sí |
| Colore | Incolore |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 8.89 cm |
| Formato | Rack con coperchio incernierato |
| Stile punta | Barriera aerosol, Micropoint |
| Monouso | Reusable |
| Mehr anzeigen |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.