Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Filter Tip Reload Pipette Tips
Sterili e privi di RNasi, DNasi, ATP, pirogeni, carica microbica, inibitori della PCR, endotossine e DNA
31.51€ - 46.06€
Specifica
Filtrato | Con filtro |
---|---|
Sterilità | Sì |
Colore | Trasparente |
Autoclavabile | Sì |
Formato | Ricarica |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11927724
![]() |
Fisherbrand™
TFR102-20-FIS |
Da 0.1 a 20 μl | Esteso, filtro, bassa ritenzione, adattabilit├á universale |
46.06€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11967724
![]() |
Fisherbrand™
TFR140-300-FIS |
Da 30 a 300 μl | Esteso, filtro, bassa ritenzione, adattabilit├á universale |
46.06€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11917724
![]() |
Fisherbrand™
TFR102-10-FIS |
0.1 - 10 μl | Esteso, filtro, bassa ritenzione, adattabilit├á universale |
46.06€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11977724
![]() |
Fisherbrand™
TFR112-1000-FIS |
Da 100 a 1000 μl | Esteso, filtro, adattabilit├á universale |
31.51€
pezzi 560 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Sterile and free of RNase, DNase, ATP, pyrogen, bioburden, PCR inhibitors, endotoxin and DNA
OttimaleCaratteristiche della confezione
- Pozzetti sfalsati per consentire di impilare i puntali con filtro
- Inserti rigidi in formato multicanale per garantire la tenuta sicura del puntale
- Inserti con numero di lotto per la tracciabilità, indicazione del volume del puntale di semplice lettura e numero di catalogo Fisher
- Confezione sterile con involucro esterno che protegge i puntali dalla contaminazione durante il riempimento degli inserti
- Confezione di ricarica ecologica, per un consumo della plastica ridotto e maggiore spazio a disposizione
- Le barre guida dell'involucro del blister allineano gli inserti per puntali per consentirne il facile trasferimento nel rack
- Inserti per montaggio a filo nel rack, per pipettaggi multicanale semplici
- Logo di riciclo stampato su tutti i componenti del rack
- Chiusura intaccata per mantenere il coperchio aperto per lo sfiato in autoclave
- Bordo del coperchio a impilaggio sicuro, per impedire lo spostamento dei rack quando impilati e trasportati nel laboratorio
- Chiusura Safe-Lock per apertura e chiusura con una sola mano e per impedire l'apertura in caso di caduta
- Design a scatto per tenere saldamente in posizione l'inserto, impedendone il sollevamento durante il pipettaggio
- Coperchio ribaltabile disponibile in formato incernierato o rimovibile; il formato incernierato non impedisce l'uso di una pipetta multicanale
- Inserti semplici da posizionare e rimuovere dal rack; fissaggio sul rack per un montaggio sicuro
- Tracciabilità del lotto — Tutti gli inserti sono provvisti di codice Fisherbrand, indicazione del volume del puntale, numero di lotto
- Fori scanalati dell'inserto per impedire il movimento dei puntali, conferendo stabilità per operazioni multicanale
- Clip anti-contatto per impedire il contatto accidentale con i puntali durante l'inserimento negli inserti
- Design multicanale; tutti gli inserti sono in formato da 96 pozzetti
- Il design robusto e rigido garantisce una tenuta sicura su ciascun puntale
Specifica
Con filtro | |
Trasparente | |
Ricarica | |
SureOne |
Sì | |
Sì | |
Yes | |
Polipropilene |