Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Micropoint Pipette Tips, Universal Fit
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
Designed for use when transferring large sample volume. Advanced moulding technology ensures tips are straight. Alternative option to serological pipettes
- Tutti i puntali sterili con rack sono avvolti in pellicola termoretraibile e certificati privi di RNasi, DNasi, ATP, pirogeni, carica microbica, inibitori della PCR, endotossine e DNA. Tutti i puntali con rack non sterili e sfusi senza filtro sono certificati privi di RNasi, DNasi e DNA
- Inserti per montaggio a filo nel rack, per pipettaggi multicanale semplici
- Logo di riciclo stampato su tutti i componenti del rack
- Chiusura intaccata per mantenere il coperchio aperto per lo sfiato in autoclave
- Bordo del coperchio a impilaggio sicuro, per impedire lo spostamento dei rack quando impilati e trasportati nel laboratorio
- Chiusura Safe-Lock per apertura e chiusura con una sola mano e per impedire l'apertura in caso di caduta
- Design a scatto per tenere saldamente in posizione l'inserto, impedendone il sollevamento durante il pipettaggio
- Coperchio ribaltabile reversibile, disponibile in formato incernierato o rimovibile; il formato incernierato non impedisce l'uso di una pipetta multicanale
- Inserti semplici da posizionare e rimuovere dal rack; fissaggio sul rack per un montaggio sicuro
- Tracciabilità del lotto — Tutti gli inserti sono provvisti di codice Fisherbrand, indicazione del volume del puntale, numero di lotto
- Fori scanalati dell'inserto per impedire il movimento dei puntali, conferendo stabilità per operazioni multicanale
- Clip anti-contatto per impedire il contatto accidentale con i puntali durante l'inserimento negli inserti
- Design multicanale; tutti gli inserti sono in formati da 96 pozzetti. Il design robusto e rigido garantisce una tenuta sicura su ciascun puntale
- Informazioni sul prodotto visibili sulla scatola
- Linguetta antipolvere per prevenire la contaminazione da detriti del prodotto
- Apertura per le dita, per accedere al prodotto ed estrarlo facilmente
- Confezione con fenditure profonde per rimuovere agevolmente l'inserto per puntali
- Il design della confezione di ricarica consente di risparmiare il 58% dello spazio sul banco rispetto alla confezione con rack e di ridurre il consumo di plastica del
Order Info
Le opzioni di confezionamento includono la fornitura sfusa, rack, rack sterile e ricarica.
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 100 to 1250 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 89 mm |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP, Bioburden, PCR Inhibitor, Endotoxin, and Pyrogen Free |
| Formato | Rack con coperchio incernierato |
| Stile punta | Micro Point |
| Vedi altri risultati |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.