Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette specialistici SureOne™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11957744 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 to 200 μL
100 to 1000 μL
Da 1 a 200 μl
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
Formato:
Bulk
Bulk, Bagged
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità Formato unitSize
11957744 100 to 1000 μL Non sterile In rack pezzi 960
11967744 100 to 1000 μL Sterile In rack pezzi 960
11927744 1 to 200 μL Non sterile In rack pezzi 960
11937744 Da 1 a 200 μl Sterile In rack pezzi 960
11917744 1 to 200 μL Non-sterile Bulk, Bagged pezzi 1000
12992581 100 to 1000 μL Non-sterile Bulk pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11957744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.95€
    42.00€ / pezzi 960
    Risparmia 0.95€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Possibilità di scelta tra puntali lunghi o con fori ampi, sterili o non sterili. I puntali per pipette specialistici Fisherbrand™ sono certificati esenti da RNasi/DNasi e DNA.
  • Large orifice, 1.5 mm inner diameter, helps reduce shearing forces
  • Low Retention, hydrophobic feature provides maximum sample recovery
  • Non-sterile products are certified to be free of RNase, DNase, DNA and Pyrogen
  • Sterilized products are certified to be free of RNase, DNase, DNA, Pyrogen/Endotoxin, PCR Inhibitors, ATP and Bioburden
  • Universal Fit, compatible with most popular brands of pipettor (optimal fit with Fisherbrand Elite™ pipettor)
Available bulk, rack non-sterile, rack sterile, and filtered rack sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 100 to 1000 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.99 cm
Dichiarazioni di pulizia Non-Sterile products are certified to be free of RNase, DNase, DNA, Pyrogen/Endotoxin, PCR Inhibitors, ATP and Bioburden
Features Low Retention
Formato In rack
Stile punta Genomic/Wide Orifice
Imballaggio 96 Tips/Rack, 960/Pk., 4800/Cs.
Product Type Non-Filtered Pipette Tip
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit, fits most pipettes
Graduato Yes
Materiale Polypropylene
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.