Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC and GC Vial Septa (Level 2)
Codice prodotto. 17885204 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black, Gray
White, Beige
Materiale:
Butyl/PTFE
Silicone, PTFE
Durezza:
45 Shore
50 Shore
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 5000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Materiale Durezza Dimensione della confezione
17885204 Black, Gray Butyl/PTFE 50 Shore pezzi 100
17323773 White, Beige Silicone, PTFE 45 Shore pezzi 100
17333773 White, Beige Silicone, PTFE 45 Shore pezzi 5000
17343773 White, Beige Silicone, PTFE 45 Shore pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17885204 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 6A20CBT3
Spedizione stimata: 02-12-2026
Use SureSTART Septa (Level 2) for high-throughput GC analysis, when robustness and reproducibility are key
Choose Thermo Scientific SureSTART 20 mm Septa (Level 2), available in various pack sizes of Silicone/PTFE or Butyl/PTFE Septa, manufactured with 45 and 50 shore hardness to suit a variety of GC applications
  • Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
  • PTFE - Ideal for temperatures -200 - 250°C and highest solvent stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black, Gray
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Butyl/PTFE
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Setto Butyl/PTFE PharmaFix
Tipo di imballaggio 1 pack of 100
Durezza 50 Shore
Product Line SureSTART Level 2
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 3 mm
Dimensione chiusura 20 mm Crimp Caps
Da utilizzare con (apparecchiatura) 20 mm Crimp Caps
Septa Size (Metric) 20 mm
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Specification Certified
Product Type Septa