Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm GC Vial Stoppers (Level 2)
Codice prodotto. 17313773 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. per confezione:
100/Pk
1000/Pk
5000/Pk
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 5000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. per confezione Dimensione della confezione
17313773 1000/Pk pezzi 1000
17393763 100/Pk pezzi 100
17303773 5000/Pk pezzi 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17313773 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 6A20BST
Spedizione stimata: 13-10-2026
Use SureSTART 20 mm Stoppers (Level 2 ) for GC applications, when robustness and reproducibility are key
Choose SureSTART 20 mm Stoppers (Level 2) with 20 mm Crimp Vials or SureSTART 20 mm Crimp Headspace Vials (Level 2), available in various pack sizes of low permeability, 3 mm thick Bromobutyl Rubber Stoppers designed to provide a cost efficient alternative to septa. Level 2 stoppers undergo an additional conditioning process to reduce extractables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Gray
Materiale Bromobutyl Rubber
Livello Level 2
N. per confezione 1000/Pk
Tipo di imballaggio 10 packs of 100
Product Line SureSTART Level 2
Quantità 1000
Spessore (sistema metrico) 3 mm
Dimensione chiusura 20 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 20 mm Crimp Headspace Vials
Green Features ACT Ecolabel (Gold)
ACT Label Yes
Certificazione/Conformità Specification Certified
Product Type Vial Stopper