Learn More
Laboratoires Anios Spray schiumogeno Surfa Safe Premium
Codice prodotto. 15441535
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
750 ml
Dimensione della confezione:
750mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15441535 750 ml 750mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15441535 Fornitore Laboratoires Anios N. del fornitore 2419544
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disinfecting detergent foam for cleaning and disinfection of surfaces, external equipment structures and non-submersible and non-invasive medical devices.
Detergent disinfectant foam for surfaces and medical devices
  • Cleans and disinfects in a single operation
  • Without CMR, without alcool, without perfume nor colorant
  • Broad spectrum antimicrobial and optimised contact time
  • Compact foam dispenser to limit the formation of aerosols and
    volatile components (750ml)
  • Formula ensures compatibility with a wide range of materials,
    including polymers (e.g.: polycarbonate, plexiglas...)
  • Dense foam for better surface adhesion (750ml)
  • Surfaces dry fast without marks
  • Type 4 biocide which can be used on surfaces which come into
    contact with food products, followed by rinsing
  • Improved ecotoxicological profile: GHG*
    emissions reduced by 7% relative to a similar product
  • pH : 6 ± 0.5
Specifica
Product Type Spray schiumogeno Surfa Safe Premium
Da utilizzare con (applicazione) Per la pulizia e la disinfezione di superfici, strutture esterne di apparecchiature
Quantità Confezione da 12
Volume (sistema metrico) 750 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • surasafe premium
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: didecyldimethylammonium chloride, amines, N-C12-14-alkyltrimethylenediamines