Learn More
Tork Tork Panni umidificati per la pulizia delle superfici
Codice prodotto. 30243825 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Bucket
Refill Only
Dimensione della confezione:
4 rotoli
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
30243825 Bucket 4 rotoli
30243699 Refill Only 4 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30243825 Fornitore Tork N. del fornitore 190594
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I panni umidificati Tork per la pulizia delle superfici sono una soluzione pratica ed efficace per pulire superfici, mani e utensili. L’operazione di ricarica è semplice e funzionale
  • Qualità professionale per una pulizia efficace delle superfici
  • La fibra robusta e l'elevata capacità assorbente li rendono ideali per rimuovere olio, grasso, lubrificanti e sporco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Wet Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 17.13 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 15.66 m
Larghezza (sistema imperiale) 5.31 in.
Larghezza (sistema metrico) 13.5 cm
Certificazione/Conformità FSC MIX Credit
Colore White
Strato 1-ply
Include Bucket
Certifications/Compliance (Europe) FSC MIX Credit