Learn More
Fisherbrand™ Surface pH Electrodes
Codice prodotto. 11796338 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11796338 12 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11796338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    93.18€ / pezzi 1
    Risparmia 37.82€
    28% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Surface pH electrode that is ideal for measurements on paper, skin, leather, agar, and electrophoresis gel.
  • pH electrode in flat glass 12 or 8 mm
  • For measurements on paper, skin, leather, agar, electrophoresis gel
Specifica
Descrizione Surface pH Electrodes
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo pH Electrodes, 12 mm
Da utilizzare con (applicazione) Surface pH electrode that is ideal for measurements on paper, skin, leather, agar, and electrophoresis gel.
Intervallo di pH 0 to 12
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 80°C