Learn More
Laboratoires Anios Detergente disinfettante Surfanios™ Premium
Description
Detergent disinfectant for floors and surfaces:
- Green coloured solution
- pH of pure product: 11.2
- pH of diluted product (0.25%): approx 8
- Density: 1.007
- Refraction index: 1.3587
Specifications
Specifications
| Forma | Liquido |
| pH | 10.9 |
| Certificazione/Conformità | EN 1040, EN 1327 e 1276, EN 1275, EN 1650, EN 14348 |
| Content And Storage | da 5 a 35 °C |
| Volume (sistema metrico) | 1 l |
Safety and Handling
Product Identifier
- SURFANIOS PREMIUM
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contain: N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1, 3-DIAMINE, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, PROPAN-2-OL