Learn More
Kolmi Hopen™ Surgical Patient Gown with Back Laces
Codice prodotto. 17720169 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Polypropylene Patient Gown with Back Laces; Closure Type: Tie; Color: Navy Blue; For Use With (Application): Medical; Disposable: Yes; Size: Universal
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
17720169 Polypropylene Patient Gown with Back Laces; Closure Type: Tie; Color: Navy Blue; For Use With (Application): Medical; Disposable: Yes; Size: Universal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17720169 Fornitore Kolmi Hopen™ N. del fornitore J40460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.90€
    10.77€ / pezzi 10
    Risparmia 1.13€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Lightweight patient gown with long sleeves and tie closure in back.
  • Light and breathable surgical shirt
  • Collarless model
  • Dorsal closure with laces
  • Higher weight than other medical gowns, guaranteeing better opacity
Specifica
Size Universal
Materiale Polypropylene
Colore Navy
Tipo di chiusura Ties
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Peso (sistema metrico) 42 g/m2
Autoclavabile Not Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Medical
Product Type General Purpose Gown
N. di tasche None
Sesso Unisex
Quantità 10 Pk.