Learn More
Swann-Morton™ Impugnature per bisturi chirurgici in acciaio inox
Codice prodotto. 11890862
Cambia vista
Click to view available options
Size:
# 3
# 4
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11890862 # 4 pezzi 10
11880862 # 3 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11890862 Fornitore Swann-Morton™ N. del fornitore 0934
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use Swann Morton™ Stainless Steel Scalpel Handles, Graduated to assist with training, marking of the correct surgical site and trauma injury investigations.
  • Non-sterile
  • Individually packed
  • Graduated
  • Stainless Steel
Specifica
Materiale della lama Acciaio inox
Product Type Surgical Scalpel Handle
Size # 4
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm
Descrizione Model No. 4GS /S
Autoclavabile Sì
Graduato Yes