Learn More
Poulten Selfe™ Viscosimetri sospesi
Codice prodotto. 13161043
Cambia vista
Click to view available options
Size:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
13161043 1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13161043 Fornitore Poulten Selfe™ N. del fornitore 1625/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    207.44€ / pezzi 1
    Risparmia 23.56€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
Suitable for transparent liquids. With UKAS certificate of calibration.
  • Type BS/IP/SL, IP71.Suitable for transparent liquids. Nominal overall length 330mm. Approximate sample size 22mL ­to 40mL. Available without certificate of calibration, please enquire.
  • With UKAS certificate of calibration.
Specifica
Product Type Viscosimetri sospesi
Intervallo viscosità 3.5 to 10 cSt
Certificazione/Conformità UKAS
Size 1
Volume (sistema metrico) 22 - 40 ml