Descrizione
- Per la postazione di lavoro della serie Kompatto
- Sospeso sotto il piano di lavoro
- Ante: apertura a 270° gradi - Cerniere con aggancio automatico
- Profondità del corpo mm 500 + mm 20 di maniglia ergonomica in alluminio anodizzato e verniciato
- Corpo in nobilitato ignifugo, spessore mm 19 – Colore grigio chiaro
- Ripiano interno in metallo (regolabile in altezza) – Serratura opzionale
- Frontali ante e/o cassetti con bordatura stondata in ABS
- Colori dei frontali disponibili: Grigio, Rosso, Blu, Antracite
Specifica
Specifica
| Colore | Gray |
| Dimensioni (P x L x A) | 600 x 520 x 530 mm |
| Tipo di sportello | Solid |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Lato del perno | Right |
| N. di sportelli | 1 |
| N. di ripiani | 1 |