Learn More
BICASA Mobiletto sospeso sotto il piano di lavoro per la postazione di lavoro serie Kompatto
Codice prodotto. 17447363 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di cassetti:
3
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di cassetti Dimensione della confezione
17447363 3 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17447363 Fornitore BICASA N. del fornitore KDRAW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00€
    582.00€ / pezzi 1
    Risparmia 478.00€
    45% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Mobiletto sospeso sotto il piano di lavoro per la postazione di lavoro serie Kompatto. Realizzato in nobilitato ignifugo. 3 cassetti con chiusura ammortizzata ed unica serratura.
  • Per la postazione di lavoro della serie Kompatto
  • Sospeso sotto il piano di lavoro
  • Cassetti con chiusura ammortizzata e serratura centralizzata standard
  • Profondità del corpo mm 500 + mm 20 di maniglia ergonomica in alluminio anodizzato e verniciato
  • Corpo in nobilitato ignifugo, spessore mm 19 – Colore grigio chiaro
  • Frontali ante e/o cassetti con bordatura stondata in ABS
  • Colori dei frontali disponibili: Grigio, Rosso, Blu, Antracite
Specifica
Colore Gray
Autoclavabile Not Autoclavable
Dimensioni (P x L x A) 600 x 520 x 530 mm
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 88 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 40.0 kg
N. di cassetti 3