Learn More
Sutezolid, MedChemExpress
Descrizione
Sutezolid (PNU-100480), an orally active oxazolidinone antimicrobial agent, acts by inhibiting bacterial protein synthesis. Sutezolid has potent activity against mycobacteria, and is used for the research of drug-resistant tuberculosis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sutezolid |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 168828-58-8 |
| Colore | White |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H20FN3O3S |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | PNU-100480 U-100480 PF-02341272 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (141.48 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only