Learn More
SVEP1 Antibody (982903) [HRP], R&D Systems™
Codice prodotto. 30763701 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30763701 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30763701 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB9774H
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
SVEP1 Monoclonal antibody specifically detects SVEP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene SVEP1
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone 982903
Coniugato HRP
Formulazione PBS
Alias gene C9orf13, CCP module-containing protein 22, FLJ16013, FLJ90719, POLYDOM, selectin-like protein, SEL-OB, sushi, von Willebrand factor type A, EGF and pentraxin domain containing 1, sushi, von Willebrand factor type A, EGF and pentraxin domain-containing protein 1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Synthetic peptide containing human SVEP1 peptide
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 79987
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b
Linea di prodotti Novus