Learn More
SVL™ Borosilicate Glass Lids
Codice prodotto. 15587690
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
15587690 100 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15587690 Fornitore SVL N. del fornitore 29603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2661.75€
    2225.33€ / pezzi 5
    Risparmia 436.42€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 12-01-2027
For use with SVL™ reaction vessels
  • For use with SVL™ reaction vessels
  • Borosilicate glass construction available in three styles: - Plain with knob (no necks) to act as a cover - 296-00 - With two necks (one vertical central neck and one vertical side neck) - With five necks as shown in the table below
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Reaction Vessel
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Product Type Lid
Diametro (sistema metrico) esterno 100 mm