Learn More
SVL™ Glass Screwthreads
Codice prodotto. 10106204
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
16 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10106204 16 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10106204 Fornitore SVL N. del fornitore 70301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.49€
    47.35€ / pezzi 10
    Risparmia 9.14€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL joints
  • For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL™ joints
  • Borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
Specifica
Descrizione SVL Joint Size: 15
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Diametro (sistema metrico) esterno 16 mm
Overall Length (English) 6.49 in.
Overall Length (Metric) 165 mm
Spessore (sistema metrico) 1.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL™ joints
Product Type Junction Tube