Learn More
SVL™ Glass Screwthreads
Codice prodotto. 10136014
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
22.5 mm
32 mm
44.1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
Codice prodotto. 10136014
Marca: SVL 70302
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use by glassblowers to construct apparatus with SVR™ joints
  • For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL™ joints
  • Borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Diametro (sistema metrico) esterno 22.5 mm
Overall Length (English) 6.49 in.
Overall Length (Metric) 165 mm
Spessore (sistema metrico) 1.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL™ joints
Product Type Junction Tube