Learn More
SVL™ Glass Screwthreads
Codice prodotto. 15507750
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
22.5 mm
32 mm
44.1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
15507750 22.5 mm pezzi 50
10136014 22.5 mm pezzi 10
15517750 32 mm pezzi 50
15527750 44.1 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15507750 Fornitore SVL N. del fornitore 70302
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use by glassblowers to construct apparatus with SVR™ joints
  • For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL™ joints
  • Borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Diametro (sistema metrico) esterno 22.5 mm
Overall Length (English) 6.49 in.
Overall Length (Metric) 165 mm
Spessore (sistema metrico) 1.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL™ joints
Product Type Junction Tube