Learn More
SVL™ PTFE Key
Codice prodotto. 15747967
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PTFE
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
15747967 PTFE Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15747967 Fornitore SVL N. del fornitore 72053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.92€
    45.01€ / pezzi 1
    Risparmia 8.91€
    16% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
SVL™ PTFE Key is designed for use with Torion stopcocks.
  • For use with right angle pattern Torion stopcock
  • Screwed into the threaded Torion connector, to open and close the stopcock
Specifica
Tipo Stopcock Key
Materiale PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Torion Stopcock 722-43