Learn More
Anelli di tenuta per giunti di scorrimento SVL™
Codice prodotto. 12607245
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
11.6 to 12.4 mm
13.6 to 14.4 mm
15.6 to 16.4 mm
17.6 to 18.4 mm
19.5 to 20.5 mm
21.5 to 22.5 mm
29.2 to 30.8 mm
31.2 to 32.8 mm
4.0 to 4.4 mm
5.6 to 6.4 mm
6.6 to 7.4 mm
7.6 to 8.4 mm
9.6 to 10.4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Inside Dimensione della confezione
12607245 13.6 to 14.4 mm pezzi 10
10105674 6.6 to 7.4 mm pezzi 10
12517816 17.6 to 18.4 mm pezzi 10
10287774 31.2 to 32.8 mm pezzi 10
10739365 21.5 to 22.5 mm pezzi 10
10442205 7.6 to 8.4 mm pezzi 10
10635905 4.0 to 4.4 mm pezzi 10
15971631 5.6 to 6.4 mm pezzi 10
10645905 5.6 to 6.4 mm pezzi 10
10146444 15.6 to 16.4 mm pezzi 10
10319944 9.6 to 10.4 mm pezzi 10
10379984 11.6 to 12.4 mm pezzi 10
10014464 19.5 to 20.5 mm pezzi 10
11943889 29.2 to 30.8 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 12607245 Fornitore SVL N. del fornitore 70124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.50€
    108.66€ / pezzi 10
    Risparmia 28.84€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In gomma siliconica e rivestiti in PTFE come protezione contro l'erosione chimica. Gli anelli di tenuta per giunti di scorrimento SVL™ sono ideali per l'inserimento di termometri e tubi in vetro in un sistema SVL™. Disponibilità di un'ampia gamma di formati per l'uso con tubi da 4.0 a 32.8 mm.
  • Sealing rings designed to provide a sliding joint
  • Ideal for inserting thermometers and glass tubing etc. into an SVL™ system
  • Sealing rings manufactured from silicone rubber and sheathed with PTFE for protection against chemical erosion
  • Wide range of sizes for use with tubing from 4.0 to 32.8mm
Specifica
Diameter (Metric) Inside 13.6 to 14.4 mm
Da utilizzare con (applicazione) Giunti di torsione e giunti di scorrimento
Da utilizzare con (apparecchiatura) Corpo in vetro 721-03
Joint Size 22
Materiale Gomma siliconica con guaina in PTFE
Tipo Anello di tenuta