Learn More
Pyrex™ SVL™ Stirrer Heads for SVL™ Stirrer Shafts
Codice prodotto. 12024422
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Anchor
Paddle
Teste per agitatore
Diametro (sistema metrico):
54 mm
70 mm
80 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
12024422 Teste per agitatore 70 mm Pezzo
12044422 Teste per agitatore 90 mm Pezzo
12054422 Teste per agitatore 80 mm Pezzo
15527740 Paddle 70 mm pezzi 5
15537740 Anchor 54 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12024422 Fornitore Pyrex™ N. del fornitore 58893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.46€
    63.99€ / pezzi 1
    Risparmia 25.47€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 05-03-2027
Switch stirring heads quickly and easily. Pyrex™ SVL™ Stirrer Head for SVL™ Stirrer Shafts are constructed of durable PTFE polymer; some types are fortified with a metal core.
  • Designed for use with SVL™ stirrer shafts
  • Head simply screws into the end of the shaft
  • Manufactured from a PTFE based polymer with the Anchor and Helix types stiffened by a metal core
Specifica
Diametro (sistema metrico) 70 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per recipienti con giunto SVL™ 30 o imboccatura 29/32
Quantità 1 Each
Tipo Teste per agitatore