Learn More
SVL™ Torion Right Angled Stopcocks
Manufactured from borosilicate glass
1080.00€ - 1445.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Foro spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Foro spina Prezzo Quantità e disponibilità  
15557750
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SVL™
722-41
5.7 mm, Side Arm: 3 mm
1080.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15653447
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SVL™
722-42
8.7 mm, Side Arm: 5 mm
1445.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15567750
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SVL™
722-43
14.7 mm, Side Arm 10 mm
1120.00€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • PTFE key is screwed into the threaded Torion connector, to open and close the stopcock
  • No lubrication required, no seizure and no contamination
  • Vacuum capability to 10-2 Torr
  • Sidearms are 70mm in length
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass