Learn More
SVOC Mixture 1003 1000 μg/mL in Benzene:Dichloromethane (3:1), Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30318315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318315 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318315 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09001003BD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 120-82-1, 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 95-95-4, 88-06-2
Quantità 1 mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvente o matrice Benzene/Dichloromethane