Learn More
SVOC Mixture 506 2000 μg/mL in Acetone:Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30325225
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30325225 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30325225 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000506AH
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobiphenyl∣p-Terphenyl D14
CAS 321-60-8, 1718-51-0
Solvente o matrice Acetone/Hexane
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Fluorobiphenyl 2000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 2000 μg/mL