Learn More
Micronova™ SwabHolder™ Tool
Codice prodotto. 15776242 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Monouso:
Reusable
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Monouso Dimensione della confezione
15776242 Reusable Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15776242 Fornitore Micronova™ N. del fornitore QPSWT04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    122.82€ / pezzi 1
    Risparmia 7.18€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-04-2027
The SwabHolder Tool securely holds environmental monitoring swabs (6.35 mm / 0.25 in.). It attaches to SSU Series handles for extended reach when monitoring in hard to access areas.
  • Product Type: Swab Holder
  • Material: Plastic-Coated Fiberglass, Delrin
  • Packaging: Individually Bagged
  • Sterility: Non-Sterile
  • For Use With (Application): Environmental Monitoring and Cleaning Validation
  • For Use With (Equipment): Environmental Monitoring Swabs (6.35 mm / 0.25 in.)
Specifica
Descrizione Swab Holder with adjustable joint
Color-coded No
Materiale maniglia Plastic-coated Fiberglass
Da utilizzare con (applicazione) Cleanroom inspection, Environmental Monitoring and Cleaning Validation
Tipo di maniglia Circular Cross-Section
Sterilità Non-sterile
Colore White
Diametro (sistema metrico) 2.54 cm
Monouso Reusable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Environmental Monitoring Swabs (6.35 mm/0.25 in.). Attaches to SSU Series Handles for Extended Reach When Monitoring in Hard to Access Areas
Lunghezza (sistema metrico) 19.355 cm
Materiale Delrin
Imballaggio Individually Bagged
Quantità 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 3.7 oz.
Peso (sistema metrico) 104.89 g