Learn More
MedLine Cotton Swabs in Polypropylene Tubes
Descrizione
- Sterile dry swabs supplied in shockproof round bottom polypropylene tube
- Sterilized by ethylene oxide
- Produced under strict ISO 9002/EN 29002 standards
- CE marked No.98 06 0119, Class II A
Specifica
Specifica
| Include | Tutti i tamponi sono dotati di una testa tonda, compatta e resistente agli strappi per il prelievo dei campioni. |
| Certificazione/Conformità | ISO 9002/EN 29002,CE Marked No.98 06 0119, ISO 9002/EN 29002,marchio CE n. .98 06 0119 |
| Colore | Tinta unita |
| Diametro (sistema metrico) punta | 5 mm, 2.5mm |
| Grado | Classe II A |
| Tipo di testa | Swabs Have a Round, Compact and Shred-Resistant Head for Sample Taking |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm, 150mm |
| Quantità | Confezione da 500 |
| Sterilità | Sterile |
| Materiale maniglia | Asta in polistirene |
| Vedi altri risultati |