Learn More
Thermo Scientific™ Spring Loaded Transfer Line Nut for ISQ and TSQ
Codice prodotto. 15392155 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
3-Port SilFlow MCD Device
Swap-IT
Thermo Scientific ISQ and TSQ
Descrizione:
Blanking Ferrule
Chromatography Accessories
Spring Loaded Transfer Nut
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Descrizione Dimensione della confezione
15392155 Thermo Scientific ISQ and TSQ Spring Loaded Transfer Nut Pezzo
15297488 3-Port SilFlow MCD Device Blanking Ferrule pezzi 5
11567761 Swap-IT Chromatography Accessories Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15392155 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 1R1204340010
Spedizione stimata: 02-12-2026
Make column changeovers quick and easy. Use this GC-MS interface system to switch capillary columns without the need to vent your mass spectrometer (MS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Spring Loaded Transfer Nut
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific ISQ and TSQ
Quantità Each