Learn More
Eppendorf™ Rotore a cestello oscillante per centrifuga da banco
Codice prodotto. 10794563 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
A-4-38
A-4-44
A-4-62
A-4-62-MTP
A-4-81
A-4-81-MTP
A-8-17
Include:
4 Hangers for 2 x 50 mL Falcon-G
4 MTP buckets
4 cestelli da 85 ml
4 cestelli rettangolari da 250 ml
4 cestelli rettangolari da 500 ml
4 x 100mL rectangular buckets
8 x 15mL buckets
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Include unitSize
10794563 A-4-81-MTP 4 MTP buckets Pezzo
10258211 A-4-38 4 cestelli da 85 ml Pezzo
10054271 A-4-44 4 Hangers for 2 x 50 mL Falcon-G Pezzo
10120052 A-4-81 4 cestelli rettangolari da 500 ml Pezzo
10282811 A-4-44 4 x 100mL rectangular buckets Pezzo
10084161 A-8-17 8 x 15mL buckets Pezzo
10580152 A-4-62 4 cestelli rettangolari da 250 ml Pezzo
10394792 A-4-62-MTP 4 MTP buckets Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10794563 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5810725003
Use these rotors for a wide range of molecular applications. Eppendorf™ Swing Bucket Rotors are designed for use with Eppendorf benchtop centrifuges.
  • Accommodates tubes and plates
  • Aerosol-tight caps for safe centrifugation of hazardous samples optionally available
  • Rotor life time: max. 40,000 cycles
  • Rotor, buckets, caps and adapters are autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotore oscillante
Da utilizzare con (apparecchiatura) A-4-81-MTP
Include 4 MTP buckets