Learn More
mb2 Sedia antistatica girevole con piedini - polyuretano
Codice prodotto. 30130619
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30130619 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130619 Fornitore mb2 N. del fornitore 245B2C1D2E3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.00€
    429.94€ / pezzi 1
    Risparmia 48.06€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sedia antistatica girevole con piedini antistatici - contatto permanente - Base a 5 razze - polyuretano
  • Sedia antistatica da lavoro
  • Sedile e schienale in multistrati di pioppo e faggio, interamente schiumati in poliuretano nero antistatico
  • Movimento dello schienale regolabile in altezza, profondità e a contatto permanente bloccabile in ogni posizione
  • Regolazione in altezza a gas
  • Piedini antistatici
  • Base a 5 razze in alluminio pressofuso lucidato
Specifica
Product Type ESD Chair
Colore Black
Adjustable (Height) Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Stile parte posteriore Ergonomic
Certificazione/Conformità IEC 61340-5-1
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory
Tipo di sollevamento Pneumatic
Quantità 1 Ea.
Altezza seduta 460 to 650 mm
Warranty 5 years for normal use
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote No
Con poggiapiedi Yes
Con supporto lombare No
Con inclinazione Yes
Materiale Polyurethane
Tipo di seduta Medium Bench Height