Learn More
mb2 Sedia antistatica girevole con ruote - polyuretano
Codice prodotto. 13496329
Cambia vista
Click to view available options
Chair in Polyurethane
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
13496329 Chair in Polyurethane
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13496329 Fornitore mb2 N. del fornitore 231B1D2E2
Spedizione stimata: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sedia antistatica girevole con ruote - Base a 5 razze - polyuretano
  • Sedia antistatica da lavoro
  • Sedile e schienale in multistrati di pioppo e faggio, interamente schiumati in poliuretano nero antistatico
  • Supporto schienale in filo di acciaio cromato, regolabile in altezza e profondità
  • Regolazione in altezza a gas
  • Ruote antistatiche doppie pivoettanti Ø 50mm
  • Base a 5 razze in alluminio pressofuso lucidato
Specifica
Product Type ESD Chair
Colore Black
Adjustable (Height) Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Stile parte posteriore Standard
Certificazione/Conformità IEC 61340-5-1
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory
Tipo di sollevamento Pneumatic
Quantità 1 Ea.
Altezza seduta 400 to 530 mm
Warranty 5 years for normal use
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote Yes
Con poggiapiedi No
Con supporto lombare No
Con inclinazione No
Materiale Polyurethane
Tipo di seduta Desk Height