Learn More
mb2 Sedia antistatica girevole con ruote - polyuretano
Codice prodotto. 30130632
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30130632 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130632 Fornitore mb2 N. del fornitore 231B2C1D2E2
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sedia antistatica girevole con ruote - Base a 5 razze - polyuretano
  • Sedia antistatica da lavoro
  • Sedile e schienale in multistrati di pioppo e faggio, interamente schiumati in poliuretano nero antistatico
  • Supporto schienale in filo di acciaio cromato, regolabile in altezza e profondità
  • Regolazione in altezza a gas
  • Ruote antistatiche doppie pivoettanti Ø 50mm
  • Base a 5 razze in alluminio pressofuso lucidato
Specifica
Product Type ESD Chair
Colore Black
Adjustable (Height) Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Stile parte posteriore Standard
Certificazione/Conformità IEC 61340-5-1
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory
Tipo di sollevamento Pneumatic
Quantità 1 Ea.
Altezza seduta 480 to 670 mm
Warranty 5 years for normal use
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote Yes
Con poggiapiedi Yes
Con supporto lombare No
Con inclinazione No
Materiale Polyurethane
Tipo di seduta Medium Bench Height