Learn More
Fisherbrand™ Mini-Magnifier
Codice prodotto. 12816355 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12816355 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12816355
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    96.27€ / pezzi 1
    Risparmia 16.73€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Enlarges objects for easier viewing. Fisherbrand™ Mini-Magnifier swivels for comfortable observation.
  • The light box is ideal for quick screening of 96 well plates, Petri dishes, electrophoresis gels, slides and transparencies.
  • Requires 2 x AA batteries (included).
  • Swiveling, molded lens provides 1.75X magnification.
Specifica
Colore Red Frame
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mini-Light Box
Altezza (sistema imperiale) 8.1 in.
Altezza (sistema metrico) 20.7 cm
Include Frame and Magnifier
Lunghezza (sistema imperiale) 6.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 16.1 cm
Quantità 1 Ea.
Size Regular
Peso (sistema imperiale) 1 oz.
Peso (sistema metrico) 0.45 kg
Larghezza (sistema imperiale) 5.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 13.5 cm
Diameter (Englis) Lens 5.3 in.
Diameter (Metric) Lens 13.5 cm
Ingrandimento 1.75x
Materiale Polycarbonate
Product Type Magnifier