Learn More
BOLA Swivelling screw fittings
Codice prodotto. 10329682
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filo:
GL 18
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filo Dimensione della confezione
10329682 GL 18 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10329682 Fornitore BOLA N. del fornitore D69014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.50€
    106.64€ / pezzi 1
    Risparmia 8.86€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 16-11-2026
Swivelling screw fittings PPS cap, inner parts made of PTFE
  • Screw cap made of PPS with inner parts made of PTFE.
  • Probes, tubes or tubing are firstly inserted through the fitting, then the fitting is screwed on the GL neck and the inserted element can be fixed in the requested position.
Specifica
Certificazione/Conformità FDA
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) esterno 2 mm
Dimensioni filo GL 18
Angolo del braccio 10 °
Colore Black
Flexibility Rigid