Learn More
SYM 2081, MedChemExpress
Descrizione
SYM 2081 is a high-affinity ligand and potent, selective agonist of kainate receptors, inhibits [3H]-kainate binding with an IC50 of 35 nM, almost 3000- and 200-fold selectivity for kainate receptors over AMPA and NMDA receptors respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | SYM 2081 |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 31137-74-3 |
| Colore | White |
| Quantità | 5 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C6H11NO4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| SMILES | N[C@@H](C[C@@H](C)C(O)=O)C(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 161.16 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only